Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S16x50/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S16x50/4MI
291.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotors libres R-S16x50/4MI |
---|---|
Nb par paquet | 2 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15866652
|
Ohaus™
30314584 |
14 x 5 à 7 ml |
291.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15876652
|
Ohaus™
30314585 |
12 x 4 à 10 ml |
291.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15856652
|
Ohaus™
30314583 |
10 x 15 ml |
291.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15846652
|
Ohaus™
30304375 |
4 x 50 ml |
291.00€
2 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Peut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Adaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontier™ R-S16x50/4MI
Spécification
Rotors libres R-S16x50/4MI | |
2 |