Learn More
Hamilton™ Calibre 21, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte Code produit.: 12341808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    123.00€ / 6 pièces
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
Hamilton™ Calibre 21, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Code produit. 12341808
21 g
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
21 g
Code produit. 12341808
Marque: Hamilton™ 2202102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    123.00€ / 6 pièces
    Économisez 4.00€
    3% de réduction
Cette catégorie d’aiguilles est fournie sans pavillon, de sorte qu’elles ne peuvent pas être connectées à une seringue Hamilton. Le type de pointe et la longueur de la tubulure peuvent être spécifiés au moment de la commande.
Fiche technique
  • Jauge – Jauge 21
  • Type de pointe – 5 ou AS
  • Longueur de l’aiguille – Longueur de l’aiguille sur mesure
  • Autoclavable – Oui
  • Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
  • Moyeu – Pas de moyeu
Spécification
Calibre d’aiguille 21 g
Type de produit Aiguilles sans embase
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Calibre 21, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte >