Learn More
Hamilton™ Calibre 21, aiguille RN à pavillon petit, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte Code produit.: 12336449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    180.00€ / 6 pièces
    Économisez 5.00€
    2% de réduction
Hamilton™ Calibre 21, aiguille RN à pavillon petit, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Code produit. 12336449
21 g, 6 pièces
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
21 g
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12336449
Marque: Hamilton™ 780412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    180.00€ / 6 pièces
    Économisez 5.00€
    2% de réduction
Les aiguilles amovibles à petite embase (RN) peuvent être utilisées avec les seringues de type amovibles (RN) de 100 μ l et moins. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles amovibles (RN) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Fiche technique
  • Jauge – Jauge 21
  • Type de pointe – 2, 3 ou 4
  • Longueur de l’aiguille – Longueur de l’aiguille sur mesure
  • Autoclavable – Oui
  • Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
  • Moyeu – RN petit
Spécification
Calibre d’aiguille 21 g
Type de produit Petite embase RN
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Calibre 21, aiguille RN à pavillon petit, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte >