Learn More
Hamilton™ Calibre 23s, aiguille à pavillon Kel-F, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23s G
Conditionnement:
6 pièces
Description
Fiche technique
- Jauge – Jauge 23s
- Type de pointe – 2, 3 ou 4
- Longueur de l’aiguille – Longueur de l’aiguille sur mesure
- Autoclavable – Oui
- Stérilisable au gaz – Oui
- Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
- Moyeu – Kel-F
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23s G |
| Type de produit | Aiguilles à embase Kel-F |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Calibre 23s, aiguille à pavillon Kel-F, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu