Learn More
Hamilton™ 25 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
252.00€ - 349.00€
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17854312
|
Hamilton™
CAL80465 |
No Needle Included | Luer Tip |
252.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17864312
|
Hamilton™
CAL80430 |
22s G | Cemented |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17804202
|
Hamilton™
CAL84855 |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17884192
|
Hamilton™
CAL84854 |
22s G | Removable |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17884302
|
Hamilton™
CAL7654-01 |
No Needle Included | Removable |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 25 μL.