Learn More
Merck Pièces de rechange et accessoires pour filtres à vide en verre pour microanalyse 25 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX1012502
356.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à vide en verre de 25 mm pour microanalyse | |
Non stérile | |
25 mm |
Base avec butoir | |
Verre borosilicaté | |
Base avec bouchon |