Learn More
Merck Pièces de rechange et accessoires pour filtres à vide en verre pour microanalyse 25 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
116.00€ - 550.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Filtre à vide en verre de 25 mm pour microanalyse |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15874146
|
Merck
XX1012503 |
Pince à ressort |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804156
|
Merck
XX1012508 |
Bouchon perforé |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854156
|
Merck
XX1012542 |
Base, bouchon, grille et joint |
550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834156
|
Merck
XX1012532 |
Base, bouchon et grille |
514.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15814156
|
Merck
XX1012514 |
Entonnoir |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864146
|
Merck
XX1012502 |
Base avec bouchon |
415.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
- Raccord de sortie : 5 Montages de bouchon perforé en silicone
- Diamètre : 25 mm
- Surface de filtration : 2,5 cm2
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à vide en verre de 25 mm pour microanalyse | |
Non stérile |