missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18481451 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18481451 25 μL 25µL
18299486 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18481451 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP18977425ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 Polyclonal specifically detects GFR alpha-3/GDNF R alpha-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GFR alpha-3/GDNF R alpha-3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène O60609
Alias de gène GDNF family receptor alpha 3, GDNF family receptor alpha-3, GDNF receptor alpha-3, GDNFR-alpha-3, GFRa-3, GFR-alpha-3, glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha-3, GPI-linked receptor
Symboles de gène(s) GFRA3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LPTESRLMNSCLQARRKCQADPTCSAAYHHLDSCTSSISTPLPSEEPSVPADCLEAAQQLRNSSLIGCMCHRRMKNQVACL
Poids moléculaire de l’antigène 44 kDa
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cytokine Research, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2676
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.