Learn More
Hamilton™ Calibre 26, aiguille RN à grand pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte Code produit.: 11503304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    394.00€ / 6 pièces
    Économisez 28.00€
    6% de réduction
Hamilton™ Calibre 26, aiguille RN à grand pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Code produit. 11503304
26 g, 6 pièces
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
26 g
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11503304
Marque: Hamilton™ 773203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    394.00€ / 6 pièces
    Économisez 28.00€
    6% de réduction
Les aiguilles amovibles à embase large (RN) peuvent être utilisées avec les seringues de type RN à aiguille amovible de 250 μ l et plus. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles amovibles (RN) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Fiche technique
  • Jauge – Jauge 26
  • Type de pointe – 5 ou AS
  • Longueur de l’aiguille – Longueur de l’aiguille sur mesure
  • Autoclavable – Oui
  • Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
  • Moyeu – RN grande taille
Spécification
Calibre d’aiguille 26 g
Type de produit Aiguille RN à grande embase
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Calibre 26, aiguille RN à grand pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte >