Learn More
2B4/CD244/SLAMF4 Antibody (244F4), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-00223MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal antibody specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| 2B4/CD244/SLAMF4 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 244F4 | |
| Flow Cytometry | |
| CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL | |
| The immunogen for this antibody is CD244. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells | |
| 51744 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur