missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2B4/CD244/SLAMF4 Antibody (2B4.69), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-65889B
488.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal antibody specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| 2B4/CD244/SLAMF4 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL | |
| CD244 Fusion protein. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells | |
| 51744 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 2B4.69 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu