Learn More
Sartorius™ 3.2 Standard Flexboy™ with TPE tubes
Designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products.
Marque: Sartorius™ FFB110912
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Usage unique, jetable
- Fournis stérilisés et prêts à l’emploi
Spécification
20 L | |
préparation, stockage et transport de solutions biopharmaceutiques, de produits intermédiaires et de produits finaux en vrac | |
3 ports |
Oui | |
S71 | |
Stérilisation par rayons |