Learn More
Sartorius™ 3.2 Standard Flexboy™ with TPE tubes
Designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products.
2660.60€ - 3439.70€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
À utiliser avec (application) | préparation, stockage et transport de solutions biopharmaceutiques, de produits intermédiaires et de produits finaux en vrac |
Description du film | S71 |
Détails du port | 3 ports |
Méthode de stérilisation | Stérilisation par rayons |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15309162
|
Sartorius™
FFB110912 |
20 L |
2660.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15359162
|
Sartorius™
FFB110913 |
50 L |
3439.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Single-use, disposable
- Supplied sterilised and ready to use
Spécification
Oui | |
S71 | |
Stérilisation par rayons |
préparation, stockage et transport de solutions biopharmaceutiques, de produits intermédiaires et de produits finaux en vrac | |
3 ports |