Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de tétrachlorhydrate 3,3’-diaminobenzidine, 97 %, contient jusqu’à 10 % d’eau
34.40€ - 228.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10532364
|
Thermo Scientific Chemicals
112090010 |
1 g | Flacon en verre |
34.40€
1g |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10283990
|
Thermo Scientific Chemicals
112090050 |
5 g | Flacon en verre |
68.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10010810
|
Thermo Scientific Chemicals
112090250 |
25 g | Flacon en verre |
228.00€
25g |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||