Learn More
Bochem™ Pince pour statif à 3 broches
Pince pour statif à 3 broches Bochem™ avec structure en acier inox et broches revêtues de silicone.
76.10€ - 143.00€
Spécification
Matériau | Acier inox (18/10) |
---|---|
Diamètre (métrique) | 12 mm |
Longueur (métrique) | 190 mm |
Jaw Type | 3 broches |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10284031
|
Bochem™
5551 |
de 0 à 80 mm |
76.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10084950
|
Bochem™
5420 |
de 0 à 120 mm |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inoxydable
- 3 broches
- Doigts revêtus de silicone
Spécification
Acier inox (18/10) | |
12 mm | |
190 mm | |
3 broches |