Learn More
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
Marque: Clinisafe™ 51850420
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 14.60000kg
Description
- Clinisafe™ offre une solution de gestion durable des déchets cliniques sur le marché, qui réduit votre empreinte carbone et vous aide à atteindre le niveau zéro déchet.
- Le récipient Clinisafe™ de 30 litres est spécialement conçu pour permettre l’élimination sûre des déchets cliniques non tranchants.
- La grande capacité et le point d’entrée ouvert permettent l’élimination sûre et facile d’une gamme de récipients. Le couvercle peut être temporairement fermé pour dissimuler le contenu lorsqu’il n’est pas utilisé et fermé en toute sécurité pour le transport jusqu’à l’élimination finale.
- Caractéristiques et avantages :
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Élimination des récipients NSP usagés
- Grande zone de remplissage
- Système de fermeture temporaire et finale
Spécification
30 L | |
Violet | |
395 x 300 x 340 mm | |
Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants |
Réglementation du Royaume-Uni | |
Gris | |
10/Carton | |
Conteneur à déchets |