Learn More
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
207.00€
Spécification
Type de produit | Conteneur à déchets |
---|---|
Capacité (métrique) | 30 L |
Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni |
Couleur | Gris |
Dimensions (L x l x H) | 395 x 300 x 340 mm |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17601725
|
Clinisafe™
51850000 |
Jaune |
207.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17611725
|
Clinisafe™
51850415 |
Rouge |
207.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17621725
|
Clinisafe™
51850420 |
Violet |
207.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17631725
|
Clinisafe™
51850540 |
Bleu |
207.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 30 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste.
- The large capacity and open entry point allow safe and easy drop-in disposal of a range of containers. The lid can be temporarily closed to conceal the contents when not in use and securely closed for transportation to the final disposal.
- Features and Benefits:
- Made from low carbon footprint recycled material
- Disposal of used NSP containers
- Large fill area
- Temporary and final closure feature
Specifications
Conteneur à déchets | |
Réglementation du Royaume-Uni | |
395 x 300 x 340 mm | |
Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants |
30 L | |
Gris | |
10/Carton |