Learn More
Cole-Parmer™ Plateaux utilitaires en acier inoxydable 304
Transportez des fournitures, des instruments et autres articles grâce à ces plateaux en acier inox. Les plateaux à usage général en acier inox 304 Cole-Parmer™ remplissent plusieurs fonctions dans le laboratoire.
Marque: Cole-Parmer™ 07277-17
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Description
- Plateau utilitaire en acier inox
- Résistance à des températures pouvant atteindre 343°C
Spécification
431 x 295 mm | |
1,9 cm | |
Acier inoxydable | |
29,5 cm | |
1/boîte | |
0,75 po | |
343deg;C |
431 x 295 x 19 mm | |
43,2 cm | |
Plateau à usage général | |
En conserver plusieurs à portée de main pour transporter des fournitures, des instruments et autres articles | |
17 in | |
Rectangulaires | |
11 in |