Learn More
Cole-Parmer™ Plateaux utilitaires en acier inoxydable 304
Transportez des fournitures, des instruments et autres articles grâce à ces plateaux en acier inox. Les plateaux à usage général en acier inox 304 Cole-Parmer™ remplissent plusieurs fonctions dans le laboratoire.
92.37€ - 254.37€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Type | Plateau à usage général |
À utiliser avec (application) | En conserver plusieurs à portée de main pour transporter des fournitures, des instruments et autres articles |
Quantité | 1/boîte |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11707954
|
Cole-Parmer™
07277-13 |
342 x 247 mm |
92.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717954
|
Cole-Parmer™
07277-15 |
384 x 270 mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727954
|
Cole-Parmer™
07277-17 |
431 x 295 mm |
133.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747954
|
Cole-Parmer™
07277-21 |
540 x 413 mm |
254.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11737954
|
Cole-Parmer™
07277-19 |
486 x 321 mm |
182.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plateau utilitaire en acier inox
- Résistance à des températures pouvant atteindre 343°C
Spécification
Acier inoxydable | |
En conserver plusieurs à portée de main pour transporter des fournitures, des instruments et autres articles | |
Rectangulaires |
Plateau à usage général | |
1/boîte | |
343deg;C |