missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calmodulin Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30497954 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497954 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497954 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335196PE
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Calmodulin Polyclonal antibody specifically detects Calmodulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Calmodulin
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène CALM, CALM2, CALM3, CALML2, calmodulin, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), CaM, CAM1, CAM2, CAM3, CAMB, CAMC, CAMI, CAMIII, DD132, PHKDCAM, phosphorylase kinase, delta subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-149 of human Calmodulin (NP_008819.1).,, Sequence:, LTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 801
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.