missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S1P2/EDG-5/S1PR2 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498060 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498060 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498060 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327900AF700
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

S1P2/EDG-5/S1PR2 Polyclonal specifically detects S1P2/EDG-5/S1PR2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène S1P2/EDG-5/S1PR2
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AGR16, EDG5, EDG-5, endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 5, Gpcr13, H218, LPB2, S1P receptor 2, S1P receptor Edg-5, S1P receptor EDG5, S1P2, sphingosine 1-phosphate receptor 2, sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5, sphingosine-1-phosphate receptor 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène S1P2/EDG-5/S1PR2 antibody was raised against an 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human S1P2/EDG-5/S1PR2. The immunogen is located within amino acids 270 - 320 of S1P2/EDG-5/S1PR2.
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9294
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.