Learn More
CKS2 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498126 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498126 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498126 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338051APC
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
CKS2 Polyclonal antibody specifically detects CKS2 in Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CKS2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène CDC28 protein kinase 2, CDC28 protein kinase regulatory subunit 2, CKS1(S. cerevisiae Cdc28/Cdc2 kinase subunit) homolog-2, CKS-2, CKSHS2, cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-79 of human CKS2 (NP_001818.1).,, Sequence:, MAHKQIYYSDKYFDEHYEYRHVMLPRELSKQVPKTHLMSEEEWRRLGVQQSLGWVHYMIHEPEPHILLFRRPLPKDQQK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1164
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG