missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HNF1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498144 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498144 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498144 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338029MFV610
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HNF1 Polyclonal antibody specifically detects HNF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HNF1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène HNF1 homeobox A, IDDM20, LFB1transcription factor 1, hepatic; LF-B1, hepatic nuclear factor (HNF1), albuminproximal factor, MODY3, TCF1hepatic, Transcription factor 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-130 of human HNF1 (NP_000536.6).,, Sequence:, GEPGPYLLAGEGPLDKGESCGGGRGELAELPNGLGETRGSEDETDDDGEDFTPPILKELENLSPEEAAHQKAVVETLLQEDPWRVAKMVKSYLQQHNI
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6927
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.