Learn More
POLR1C Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498211 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498211 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498211 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335071V
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
POLR1C Polyclonal antibody specifically detects POLR1C in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène POLR1C
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AC40, DNA-directed RNA polymerase I subunit C, DNA-directed RNA polymerases I and III 40 kDa polypeptide, POLR1E, polymerase (RNA) I polypeptide C, 30kDa, RNA polymerase I subunit, RPA39RNA polymerases I and III subunit AC1, RPA40TCS3, RPA5RPAC1DNA-directed RNA polymerases I and III subunit RPAC1, RPC40
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human POLR1C (NP_976035.1).,, Sequence:, MAASQAVEEMRSRVVLGEFGVRNVHTTDFPGNYSGYDDAWDQDRFEKNFRVDVVHMDENSLEFDMVGIDAAIANAFRRILLAEVPTMAVEKVLVYNNTSIVQDEILAHRLGLIPIHADPRLFEYRNQGDEEGTEIDTLQFRLQVRCTRNPHAAKDSSDPNELYVNHKVYTRHMTWIPLGNQADLFPEGTIRPVHDDILIA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9533
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG