Learn More
NDUFS6 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498358 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498358 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498358 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338065APC
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFS6 Polyclonal antibody specifically detects NDUFS6 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NDUFS6
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène CI13KDA, Complex I-13kD-A, mitochondrial respiratory chain, 13-kD subunit, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 6 (13kD) (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 6, 13kDa (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 6, mitochondrial, NADH:ubiquinone oxidoreductase NDUFS6 subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase 13 kDa-A subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-124 of human NDUFS6 (NP_004544.1).,, Sequence:, GVRVSPTGEKVTHTGQVYDDKDYRRIRFVGRQKEVNENFAIDLIAEQPVSEVETRVIACDGGGGALGHPKVYINLDKETKTGTCGYCGLQFRQHHH
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4726
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG