Learn More
Beskrivelse
PKC beta Polyclonal antibody specifically detects PKC beta in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigène | PKC beta |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | DyLight 594 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | EC 2.7.11, EC 2.7.11.13, MGC41878, PKC-B, PKC-beta, PKCBPRKCB2, PRKCB1protein kinase C beta 1, protein kinase C beta type, protein kinase C, beta, protein kinase C, beta 1, protein kinase C, beta 1 polypeptide |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-340 of human PKC beta (NP_997700.1).,, Sequence:, SFGISELQKASVDGWFKLLSQEEGEYFNVPVPPEGSEANEELRQKFERAKISQGTKVPEEKTTNTVSKFDNNGNRDRMKLT |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?