missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H4 Clustered Histone 1 [Monomethyl Lys20] Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498728 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498728 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498728 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337992JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Dot Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène H4 Clustered Histone 1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 549
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic monomethylated peptide around K20 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, HRKVL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8359
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.