missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin H Antibody [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498752 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498752 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498752 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337971JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Cyclin H Polyclonal antibody specifically detects Cyclin H in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cyclin H
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CAK, cyclin H, cyclin-dependent kinase-activating kinase complex subunit, cyclin-H, MO15-associated protein, p34CAK complex subunit, p37CDK-activating kinase complex subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-323 of human Cyclin H (NP_001230.1).,, Sequence:, MYHNSSQKRHWTFSSEEQLARLRADANRKFRCKAVANGKVLPNDPVFLEPHEEMTLCKYYEKRLLEFCSVFKPAMPRSVVGTACMYFKRFYLNNSVMEYHPRIIMLTCAFLACKVDEFNVSSPQFVGNLRESPLGQEKALEQILEYELLLIQQLNFHLIVHNPYRPFEGFLIDLKTRYPILENPEILRKTADDFLNRIALTDAYLLYTPSQIALTAILSSASRAGITMESYLSESLMLKENRTCLSQLLDIMKSMRNLVKKYEPPRSEEVAVLKQKLERCHSAELALNVITKKRKGYEDDDYVSKKSKHEEEEWTDDDLVESL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 902
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.