missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCIF1 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
PCIF1 Polyclonal antibody specifically detects PCIF1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | PCIF1 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Janelia Fluor 669 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | bA465L10.1, C20orf67, chromosome 20 open reading frame 67, PDX-1 C terminus-interacting factor 1, PDX1 C-terminal inhibiting factor 1, phosphorylated CTD-interacting factor 1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human PCIF1 (NP_071387.1).,, Sequence:, MANENHGSPREEASLLSHSPGTSNQSQPCSPKPIRLVQDLPEELVHAGWEKCWSRRENRPYYFNRFTNQSLWEMPVLGQHDVISDPLGLNATPLPQDSSLVETPPAENKPRKRQLSEEQPSGNGVKKPKIEIPVTPTGQSVPSSPSIPGTPTLKMWGTSPEDKQQAALLRPTEVYWDLDIQTNAVIKHRGPSEVLPPHPE |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?