Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous carrés
Marque: RETSCH 60.138.020000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1 par unité | |
Tamis | |
Acier inoxydable |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
305mm | |
20 mm | |
ISO 3310/2 | |
40 mm |