Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous carrés
Marque:  RETSCH 60.138.018000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 10543633
  • 333.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1Chaque
Tamis
Acier inoxydable
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
305mm
18 mm
ISO 3310/2
40 mm