missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE3B Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30516051 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30516051 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30516051 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338546FR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

PDE3B Polyclonal antibody specifically detects PDE3B in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PDE3B
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CGIP1, CGI-PDE B, CGIPDE1, cGMP-inhibited 3'-5'-cyclic phosphodiesterase B, Cyclic GMP-inhibited phosphodiesterase B, cyclic nucleotide phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, HcGIP1, phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-660 of human PDE3B (NP_000913.2).,, Sequence:, PLTPFPGFYPCSEIEDPAEKGDRKLNKGLNRNSLPTPQLRRSSGTSGLLPVEQSSRWDRNNGKRPHQEFGISSQGCYLNGPFNSNLLTIPKQRSSSVSLTHHVGLRRAGVLSSLSPVNSSNHGPVSTGSLTNRSPIEFPDTADFLNKPSVILQRSLGNAPNTPDFYQQLRNSDSNLCNSCGHQMLKYVSTSESDGTDCCSGKSGEEENIFSKESFKLMETQQEEETEKKDSRKLFQEGDKWLTEEAQSEQQTNIEQEVSLD
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5140
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.