Learn More
3M™ Accessoire pour masque et demi-masque série 7000, ensemble vanne de demi-masque intérieur 7882
Click to view available options
:
Ensemble vanne de demi-masque intérieur 7882
Description
- À utiliser avec l’ensemble demi-masque intérieur 3M 7881S ou 3M 7981S
- S
- Réf. 3M : 7882
Spécification
Spécification
| Type de produit | Coupelle pour le nez |
| À utiliser avec (équipement) | Masque et demi-masque respiratoire série 7000 |
| Modèle | 7882 |
| Dimensions (L x l x H) | 28,4 x 21,8 x 12,1 cm (11,2 x 8,6 x 4,8 in) |
| Longueur (impériale) | 11,2 in |
| Longueur (métrique) | 28,4 cm |
| Largeur (impériale) | 8,6 in |
| Largeur (métrique) | 21,8 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,8 in |
| Hauteur (métrique) | 12,1 cm |
| Afficher plus |