Learn More
3M™ Couvercle de vanne d’expiration pour masque respiratoire série 7000
Click to view available options
:
Poids brut : 0,86 lb ; 20/boîte
Description
- Conçu pour le masque respiratoire intégral 3M 7800S (vendu séparément)
- Le couvercle de soupape préserve les performances d’utilisation d’origine du masque facial
- Catalogue 3M n° 7918
Specifications
Specifications
| Type de produit | Couvercle de vanne d’expiration |
| À utiliser avec (application) | Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, tests de santé et de sécurité, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage |
| À utiliser avec (équipement) | Masque facial intégral 7800s |
| Modèle | 7918 |
| Dimensions (L x l x H) | 10,1 x 7,9 x 4,4 po (25,6 x 20 x 11,1 cm) |
| Longueur (impériale) | 10,1 in |
| Longueur (métrique) | 25,6 cm |
| Largeur (impériale) | 7,9 in |
| Largeur (métrique) | 20 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,4 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction