Learn More
3M™ Respirateur réutilisable demi-masque à verrou rapide et confort robuste série 6500
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
S
M
L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Le masque en silicone résistant offre une durée de vie prolongée, tout en gardant sa forme même à des chaleurs élevées
- Le mécanisme de déverrouillage rapide permet d’éviter de retirer le casque de protection ou l’écran facial lors de l’abaissement ou de l’élévation du masque
- Conception élégante à profil bas
- La conception spécifique du cache de valve aide à diriger l’air expiré et l’humidité vers le bas
- La valve Cool Flow™ 3M exclusive facilite la respiration en réduisant la chaleur et l’humidité
- S’adapte solidement et confortablement à la tête
- Compatible avec tous les filtres et cartouches à baïonnette 3M™ :
- Cartouches série 6000
- Filtres séries 2000, 2200, 7000 ou 5000
Spécification
Spécification
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Part 84 |
| Certifications (OSHA) | OSHA 29 CFR Part 1920.134 |
| Type de connexion | Baïonnette |
| Couleur | Gris, turquoise |
| Type de produit | Demi-masque |
| Dimensions | M |
| Matériau du masque | Silicone |
| À utiliser avec (application) | Entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, ponçage, soudage, démolition, assemblage, nettoyage. |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’air comprimé de ligne série SA, cartouches 3M™ série 6 000 et filtres séries 2 000, 2 200, 7 000 ou 5 000 |
| Comprend | Verrouillage rapide |
| Afficher plus |