Learn More
3M™ Casque Versaflo™ M-407 avec cape ignifugé
Les casques 3M™ Versaflo™ avec cape de protection série M-400 peuvent offrir une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage, avec une couverture supplémentaire du cou et des épaules.
Marque: 3M™ 7100258668
452.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.17000kg
Description
- Bénéficiez d'une protection polyvalente et intégrée contre un grand nombre de dangers industriels grâce au casque 3M™ Versaflo™ avec cape de protection série M-400. Les capes de protection sont disponibles dans un tissu en nylon durable, adapté aux applications de construction et à l'industrie lourde, ou dans un tissu en polyaramide ignifuge, adapté aux applications avec des particules chaudes telles que la fusion, les fonderies et d'autres applications de travail des métaux.
- Le casque avec cape de protection M-400 possède une conception légère, compacte et bien équilibrée qui offre une protection des voies respiratoires, de la tête et du visage, tout en couvrant la tête, le cou et les épaules. Dans les situations sûres, il est possible de relever la visière à mâchoire sans retirer le casque.
- La suspension entièrement ajustable inclut des lanières en tissu pour un ajustement optimal et une bonne répartition du poids, et le déflecteur permet aux utilisateurs de diriger le flux d'air dans la coiffe pour plus de contrôle et de confort.
- La visière offre une bonne vision périphérique et vers le bas, avec un revêtement en polycarbonate pour une meilleure résistance aux rayures et aux produits chimiques.
- Elle est conforme aux exigences de performance respiratoire (TH3) pour ce type de produit lorsqu'elle est utilisée avec des unités filtrantes 3M™ spécifiques et est facile à entretenir, avec des pièces détachées et des accessoires dont le remplacement est rapide, facile et intuitif.
Spécification
Black | |
Reusable | |
Polyaramid Shroud/Polycarbonate Visor | |
Standard |
Flame Resistant | |
None | |
Helmet with Shroud | |
No |