Learn More
3M™ Accessoire pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR-600/800, Station de charge de batterie TR-640
Click to view available options
:
Station de charge de batterie TR-640
Description
- Pièce de rechange pour les kits de chargeur de batterie TR-641 et TR-644
- Contient les batteries TR-630 ou TR-632
- Peut être utilisé sur le bloc d’alimentation 4 stations TR-944
- Catalogue 3M n° TR-640
Applications :
Secteurs recommandés : Santé, pharmacie, industrie lourde, fabrication, fabrication générale
Certifications
Approuvé NIOSH
Spécification
Spécification
| Type de produit | Station de charge monocanal |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes PAPR série TR-600/800 |
| Modèle | TR-640 |
| Nbre de ports | 1 |
| Quantité | 1/carton |