missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody (2356B), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8381PECY55
529.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal antibody specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| 4-1BB/TNFRSF9/CD137 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 2356B | |
| Flow Cytometry | |
| 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human 4-1BB/TNFRSF9/CD137, Leu24-His183, Accession # Q07011 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cells | |
| 3604 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu