missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody (4B4-1) - Low Endotoxin, Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18075746 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18075746 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18075746 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP309103

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Functional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène 4-1BB/TNFRSF9/CD137
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone 4B4-1
Concentration 1 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1-4 ug/ml, ELISA, Immunoprecipitation, Functional
Formule PBS, 0.2 um filter sterilized
Alias de gène 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human 4-1BB/TNFRSF9/CD137 ectodomain
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Immune System Diseases, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3604
Espèces cibles Human, Primate
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.