Learn More
4-(2-aminoéthyl)morpholine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10107283
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2038-03-1
C6H14N2O
130.19
MFCD00006182
RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
2038-03-1
C6H14N2O
130.19
MFCD00006182
RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(2-Aminoethyl)morpholine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 24°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 175°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4745 to 1.4765
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.99
Synonyme 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
SMILES C1COCCN1CCN
Nom IUPAC 2-morpholin-4-yléthanamine
CID PubChem 408285
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.