missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxynonenal Antibody (198960) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Code produit 30740852 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30740852 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30740852 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3249L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

4-Hydroxynonenal Monoclonal antibody specifically detects 4-Hydroxynonenal in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène 4-Hydroxynonenal
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 198960
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène (2E)-4-Hydroxy-2-nonenal, 2-Nonenal, 4-hydroxy-, (2E,4R)-, 4 HNE, 4-hydroxy-trans-2-nonenal
Espèces hôtes Mouse
Immunogène KLH-coupled 4-Hydroxynonenal
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Broad Species Reactivity
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.