Learn More
4-Hydroxynonenal Mouse, anti-, Clone: 2C1D10, Proteintech
Code produit. 18017025 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
Code produit. Quantité unitSize
18017025 150 μL 150µL
18088945 20 μL 20µL
2 options
Code produit. 18017025
Marque: Proteintech 685381IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The 4-Hydroxynonenal antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na 4-Hydroxynonenal. This antibody recognizes 4-hydroxynonenal antigen. The 4-Hydroxynonenal antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spécification
Antigène 4-Hydroxynonenal
Applications ELISA
Clone 2C1D10
Concentration 1000 μg/mL
Symboles de gène(s) 4-HNE, 4-Hydroxy-2-nonenal, 4-Hydroxynonenal, C9H16O2, Cas. 75899-68-2
Espèces hôtes Mouse
Quantité 150 μL
Primaire ou secondaire Primary
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 150 kDa
Forme Liquid
Isotype IgG2a