Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes 40 places avec étagères pivotantes
Comprend deux étagères à charnière mobiles pouvant être pivotées en position haute ou basse pour s’adapter à la taille des tubes utilisés. Le rack pour tubes 40 place Fisherbrand™ avec étagères pivotantes est conçu pour accueillir 40 tubes de 5 ml ou 15 ml.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
- Poignées ergonomiques pour faciliter le transport du rack
- Grille moulée sur les deux côtés des étagères pour une identification et une récupération rapides des échantillons
- Autoclavables
Spécification
Rack à deux niveaux pour tubes | |
Autoclavables | |
Tubes (16 mm), Tubes (5 et 15 ml) | |
20 et 20 | |
Plan de travail | |
309 x 107 x 77 mm | |
107 mm | |
16 mm |
Tablettes pivotantes à charnière | |
Naturel, Violet | |
PP | |
Tubes de 5 ml / 15 ml | |
1 de chaque | |
309 mm | |
77 mm | |
0,26 kg |