Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes 40 places avec étagères pivotantes
Comprend deux étagères à charnière mobiles pouvant être pivotées en position haute ou basse pour s’adapter à la taille des tubes utilisés. Le rack pour tubes 40 place Fisherbrand™ avec étagères pivotantes est conçu pour accueillir 40 tubes de 5 ml ou 15 ml.
31.61€ - 34.31€
Spécification
Comprend | Tablettes pivotantes à charnière |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
À utiliser avec (équipement) | Tubes de 5 ml / 15 ml |
Montage | Plan de travail |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15559115
|
Fisherbrand™
|
Naturel, Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15569115
|
Fisherbrand™
|
Bleu / vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Poignées ergonomiques pour faciliter le transport du rack
- Grille moulée sur les deux côtés des étagères pour une identification et une récupération rapides des échantillons
- Autoclavables
Spécification
Tablettes pivotantes à charnière | |
PP | |
Plan de travail | |
309 x 107 x 77 mm | |
107 mm | |
0,26 kg |
Autoclavables | |
Tubes de 5 ml / 15 ml | |
1 de chaque | |
309 mm | |
77 mm |