Learn More
Honeywell™ Respirateur jetable série 4000
Click to view available options
:
Respirateur jetable Honeywell™ ; efficacité du filtre : FFP1
Description
- Type de produit : Masque pour particules multifonction
- Description : Demi-masque
- Forme : Pliage à plat
- Modèle : 4110
- Efficacité de filtre : FFP1
- Taille : M/L
- Type de joint : Joint nasal (Willtech™)
- Jetables : Oui
- Sans latex : Oui
- Résistant aux : Liquides
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie CE : 3, EN 149:2001+A1:2009 |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Dimensions | M/L |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Efficacité de filtre | FFP1 |
| À utiliser avec (application) | Industrie textile, construction et sidérurgie |
| Afficher plus |