Learn More
BRAND™ Système d’insert pour microplaques BRANDplates™ avec barrettes d’inserts à paroi lisse
Plaques à 6 puits remplies de 6 barrettes d’inserts
Marque: BRAND™ 782822
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.33400kg
Description
- Stérile
- Avec des barrettes d’inserts à paroi lisse
- Surface cellGrade™ plus
- Matériau de la membrane : PC ou PET
- Plusieurs tailles de pores de membrane pour différentes applications : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- 5 plaques/bte avec couvercles et 30 barrettes d’inserts
Applications :
Préparation in vitro de tissus (culture tissulaire 3D)
Spécification
Polystyrène | |
cellGrade plus | |
6 | |
5/Pk. |
Stérile | |
Système d'insertion de microplaques | |
1μm | |
PC Membrane |