Learn More
BRAND™ Système d’insert pour microplaques BRANDplates™ avec barrettes d’inserts à paroi lisse
Plaques à 6 puits remplies de 6 barrettes d’inserts
640.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | cellGrade plus |
Type | Système d'insertion de microplaques |
Nombre de puits | 6 |
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15600647
|
BRAND™
782872 |
PET | 8μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15620617
|
BRAND™
782812 |
PET | 0,4 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15660637
|
BRAND™
782862 |
PC Membrane | 8μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15660627
|
BRAND™
782842 |
PC Membrane | 3μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15660617
|
BRAND™
782822 |
PC Membrane | 1μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15670607
|
BRAND™
782802 |
PC Membrane | 0,4 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Descrizione
- Stérile
- Avec des barrettes d’inserts à paroi lisse
- Surface cellGrade™ plus
- Matériau de la membrane : PC ou PET
- Plusieurs tailles de pores de membrane pour différentes applications : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- 5 plaques/bte avec couvercles et 30 barrettes d’inserts
Applications :
Préparation in vitro de tissus (culture tissulaire 3D)
Specifica
Polystyrène | |
cellGrade plus | |
6 |
Stérile | |
Système d'insertion de microplaques | |
5/Pk. |