missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-hmC Antibody (AB3/63.3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50099CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
5-hmC Monoclonal antibody specifically detects 5-hmC in All samples. It is validated for Immunoprecipitation,Dot Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| 5-hmC | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| 5'-hmC, 5-hydroxymethylcytosine | |
| 5-hmC conjugated to BSA | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
| Immunoprecipitation, Dot Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| AB3/63.3 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| All species | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu