Learn More
Chromogranin A Antibody (CHGA/1815R), DyLight 680, R&D Systems™
Code produit 18607969 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607969 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607969 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254363FR
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Chromogranin A
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone CHGA/1815R
Conjugué DyLight 680
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human Chromogranin A protein (Uniprot: P10645)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1113
Espèces cibles Human, Rat (Negative)
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus