Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
Marque: Labcon™ 3191-335-026-9
217.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21927" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 11.33980kg
Description
- Tube à centrifuger conique
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Capacité : 50 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
ISO 9001:2015 ; BPF FDA CFR21 ; conformité CE DIV ; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
25 Tubes/Pk. | |
25/rack en polypropylène réutilisable | |
Tubes à centrifuger SuperClear™ | |
Cylindrical | |
Oui | |
Bouchon à vis plat fixé | |
5 à 45 par incréments de 1 | |
20,000 x g |
Naturel | |
Oui | |
500 Tubes/Cs. | |
25 tubes/rack en polypropylène réutilisable, 20 racks/boîte | |
Stérile | |
Autoclavables | |
29 mm | |
Conical | |
Oui | |
Centrifuge Tube |